Learn More
Diacetazotol, MedChemExpress
Descripción
Diacetazotol inhibits dioxin-induced ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) activity with IC50 of 75±4 nM. Diacetazotol extracts from patent US20070032458, compound 3.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diacetazotol |
| CAS | 83-63-6 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H19N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diacetotoluide |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (323.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N(C(C)=O)C1=CC=C(/N=N/C2=CC=CC=C2C)C=C1C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 309.36 |
| Mostrar más |