Learn More
Diacetamida-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylacetamide-D7 |
| CAS | 33945-50-5 |
| Fórmula molecular | C4 D7 N O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Acetamide-N,2,2,2-d4, N-(acetyl-d3)- (9CI), Diacetamide-d7 (8CI), N-Acetylacetamide-D7, N-(Acetyl-d3)acetamide-N,2,2,2-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)5-4(2)7/h1-2H3,(H,5,6,7)/i1D3,2D3/hD |
| SMILES | [2H]N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,2,2,2-tetradeuterio-N-(2,2,2-trideuterioacetil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 108.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0916 |