Learn More
Diacereína, TRC
Código de producto. 30354111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354111 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30354111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3030005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetyl Rhein (Diacerein)
CAS 13739-02-1
Fórmula molecular C19 H12 O8
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, Rhein diacetate, 1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetylrhein, Artrodar, DAR, Diacerein, Diacerhein, Diacetylrhein, Fisiodar, Osteocerein, SF 277
Fórmula InChI InChI=1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25)
SMILES CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C)c3C(=O)c12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4,5-diacetiloxi-9,10-dioxoantraceno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 368.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.0532