Learn More
Diacerein, Thermo Scientific™
Interleukin-1 inhibitor
169.00€ - 453.00€
| CAS | 13739-02-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H12O8 |
| Peso molecular (g/mol) | 368.30 |
| Número MDL | MFCD00468030 |
| Clave InChI | TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french |
| PubChem CID | 26248 |
| Nombre IUPAC | 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid |
| SMILES | CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15415949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63775.03 |
1g |
169.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15425949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63775.06 |
5g |
453.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 13739-02-1 | |
| 368.30 | |
| TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N | |
| 26248 | |
| CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O |
| C19H12O8 | |
| MFCD00468030 | |
| diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french | |
| 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid |
Especificaciones
| Diacerein | |
| C19H12O8 | |
| 14,2960 | |
| TYNLGDBUJLVSMA-UHFFFAOYSA-N | |
| 4,5-bis(acetyloxy)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid | |
| 26248 |
| 13739-02-1 | |
| MFCD00468030 | |
| diacerein, diacetylrhein, diacerhein, artrodar, fisiodar, 1,8-diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-diacetylrhein, diacerin, diacerein inn, diacereine french | |
| CC(=O)OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(OC(C)=O)C=C(C=C1C2=O)C(O)=O | |
| 368.30 | |
| 368.29 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 237-310-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CB8781000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures