Learn More
Diacereína, Mikromol™
Description
Diacereína
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diacetyl Rhein (Diacerein) |
| CAS | 13739-02-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Diacetyl Rhein (Diacerein) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H12 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4,5-Bis(acetyloxy)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthroic acid diacetate, Rhein diacetate, 1,8-Diacetoxy-3-carboxyanthraquinone, 4,5-Diacetoxy-9,10-dioxoanthracene-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetoxyanthraquinone-2-carboxylic acid, 4,5-Diacetylrhein, Artrodar, DAR, Diacerein, Diacerhein, Diacetylrhein, Fisiodar, Osteocerein, SF 277 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H12O8/c1-8(20)26-13-5-3-4-11-15(13)18(23)16-12(17(11)22)6-10(19(24)25)7-14(16)27-9(2)21/h3-7H,1-2H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(=O)Oc1cccc2C(=O)c3cc(cc(OC(=O)C)c3C(=O)c12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,5-diacetiloxi-9,10-dioxoantraceno-2-carboxílico |
| Show More |