Learn More
Diacerein, MedChemExpress
Código de producto. 16434807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434807 50 mg 50 miligramos
16419046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16434807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0283
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Diacerein (Diacerhein), a interleukin-1 beta inhibitor, is a slow-acting medicine of the class anthraquinone used to treat joint diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacerein
CAS 13739-02-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12O8
Cantidad 50 mg
Sinónimo Diacerhein Diacetylrhein
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (33.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C(C=C1C2=O)=CC(OC(C)=O)=C1C(C3=C2C=CC=C3OC(C)=O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 368.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation