Learn More
Di-tert-octil Disulfuro (>80%), TRC
Código de producto. 30387963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387963 500 mg
30386119 2.5 g
30381609 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD482155500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29956-99-8
Fórmula molecular C16H34S2
Peso molecular (g/mol) 290.57
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetil-4-(2,4,4-trimetilpentano-2-ildissulfanil)pentano
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)SSC(C)(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-octyl Disulfide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H34S2/c1-13(2,3)11-15(7,8)17-18-16(9,10)12-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2102