Learn More
Dicloruro de di-terc-butilestaño, TRC
Código de producto. 30357472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357472 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30357472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD194290500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyltin Dichloride
CAS 19429-30-2
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Cantidad 500 mg
Sinónimo Dichlorobis(1,1-dimethylethyl)stannane, Di-tert-butyldichlorostannane, Di-tert-butyldichlorotin, Dichlorodi-tert-butylstannane
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H9.2ClH.Sn/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES CC(C)(C)[Sn](Cl)(Cl)C(C)(C)C
Nombre IUPAC diterc-butil(dicloro)estannano
Peso molecular (g/mol) 303.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.9808