Learn More
Dicloruro de di-terc-butilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324567 0.5 g 0.50 g
11314567 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039619.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19429-30-2 | C8H18Cl2Sn | 303.842 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19429-30-2
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 303.842
Número MDL MFCD00009854
Clave InChI PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
PubChem CID 88053
Nombre IUPAC diterc-butil(dicloro)estannano
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyltin dichloride
Punto de fusión 42°C to 43°C
Color Blanco
Punto de ebullición 66°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [(CH3)3C]2SnCl2
Cantidad 0.5 g
Número UN UN2928
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s