Learn More
Di-tert-butyltin dichloride, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10227330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10227330 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10227330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyltin dichloride
CAS 19429-30-2
Punto de fusión 39°C to 43°C
Color Blanco
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Fórmula lineal [(CH3)3C]2SnCl2
Número MDL MFCD00009854
Cantidad 1 g
Sinónimo di-tert-butyldichlorostannane, di-tert-butyltin dichloride, di-t-butyltin dichloride, ditert-butyl dichloro stannane, acmc-1bpuo, di-tert-butylzinndichlorid
Clave InChI PEGCFRJASNUIPX-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C)(C)[Sn](C(C)(C)C)(Cl)Cl
Nombre IUPAC diterc-butil(dicloro)estannano
Peso molecular (g/mol) 303.842
PubChem CID 88053
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Forma física Crystalline Powder or Crystals