Learn More
Di-terc-butilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-Butylsilane |
| CAS | 30736-07-3 |
| Fórmula molecular | C8H20Si |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[SiH2]C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ditert-butilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 144.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.1334 |