Learn More
Di-terc-butilfosfina, solución de 0,5 M (al 10 % de peso) en hexanos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391903 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391903 10 mL Frasco de vidrio 10 ML
10301913 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10391903 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 383020100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 819-19-2 | C8H19P | 146.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butylphosphine
CAS 819-19-2, 110-54-3
Color Incolora
Densidad 0.6850g/mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H19P
Fórmula lineal [(CH3)3C]2PH
Número MDL MFCD00134241
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.685
Sinónimo di-tert-butyl-phosphane, di-tert-butylphosphine, di-t-butylphosphine, phosphine, bis 1,1-dimethylethyl, phosphine, di-tert-butyl, di-tert-butylphosphane, bis tert-butyl phosphine, hp t-bu 2, tbu2ph, di-tert-butylphoshine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI CRHWEIDCXNDTMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)PC(C)(C)C
Nombre IUPAC diterc-butilfosfano
Peso molecular (g/mol) 146.21
PubChem CID 136643
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.21
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.