Learn More
Di-terc-butildiclorosilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyldichlorosilane |
| CAS | 18395-90-9 |
| Fórmula molecular | C8 H18 Cl2 Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | ditert-butil(dicloro)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 213.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.055 |