Learn More
Di-terc-butilclorofosfato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335349 25 g 25 g
11315349 1 g 1 g
11325349 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20998.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13716-10-4 | C8H18ClP | 180.656 g/mol
Di-tert-butylchlorophosphine is associated with palladium(II) acetate and used in Suzuki-Miyaura cross-couplings of arylboronic acids with aryl bromides and chlorides. It serves as a ligand and used in the preparation of mono- and bidentate phosphine ligands in metal complexes for catalytic chiral asymmetric hydrogenations. Further, it is used in asymmetric and transition metal coupling reactions. In addition to this, it plays an important role in the preparation of other phosphines in catalytic polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La di-terc-butilclorofosfina se asocia con el acetato de paladio(II) y se utiliza en los acoplamientos cruzados de Suzuki-Miyaura de ácidos arilborónicos con bromuros de arilo y cloruros. Sirve como ligando y se utiliza en la preparación de ligandos de fosfina mono y bidentato en complejos metálicos para hidrogenaciones asimétricas quirales catalíticas. Además, se utiliza en reacciones asimétricas y de acoplamiento de metales de transición. También desempeña un papel importante en la preparación de otras fosfinas en las reacciones de polimerización catalítica.
Solubilidad
Miscible con terahidrofurano.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13716-10-4
Fórmula molecular C8H18ClP
Peso molecular (g/mol) 180.656
Número MDL MFCD00008815
Clave InChI MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
PubChem CID 139566
Nombre IUPAC diterc-butilo(cloro)fosfano
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butylchlorophosphine
Densidad 0.951
Punto de ebullición 47°C to 49°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [(CH3)3C]2PCl
Índice de refracción 1.484
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with terahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.66
Porcentaje de pureza 96%