Learn More
Di-terc-butilclorofosfina, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10794945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10794945 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10794945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427280500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butylchlorophosphine
CAS 13716-10-4
Punto de fusión 2.0°C to 3.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 70.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H18ClP
Fórmula lineal [(CH3)3C]2PCl
Número MDL MFCD00008815
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.95
Sinónimo di-tert-butylchlorophosphine, di-tert-butylchlorophosphane, di-t-butylchlorophosphine, phosphinous chloride, bis 1,1-dimethylethyl, chlorodi-tert-butylphosphine, phosphinous chloride, di-tert-butyl, di-tert-butyl chloro phosphane, di-tert-butylphosphinous chloride, clptbu2, pubchem6477
Clave InChI MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)P(C(C)(C)C)Cl
Nombre IUPAC diterc-butilo(cloro)fosfano
Peso molecular (g/mol) 180.66
PubChem CID 139566
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.66
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido