Learn More
Fosfito de di-terc-butilo, 96%
Código de producto. 13478658 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13478658 25 g Frasco de vidrio 25 g
13458658 1 g Frasco de vidrio 1 g
13468658 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13478658 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449390250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13086-84-5 | C8H18O3P | 193,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13086-84-5
Fórmula molecular C8H18O3P
Peso molecular (g/mol) 193.20
Número MDL MFCD00014999,MFCD00014999
Clave InChI GEBLOQXLELCEEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl phosphite, di-tert-butylphosphite, phosphorous acid, bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 21959072
Nombre IUPAC fosfito de diterc-butilo
SMILES CC(C)(C)O[P+](=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl phosphite
Densidad 0.9950g/mL
Punto de ebullición 66°C to 68°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 163°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3CO]2P(O)H
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.995
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.2
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación