Learn More
Peróxido de di-tert-butilo, TRC
Código de producto. 30375918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375918 10 mL
30381764 2 mL
30374912 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49529310ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-05-4
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Nombre IUPAC 2-terc-butilperoxi-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl Peroxide
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1307