Learn More
Di-terc-butil N,Ndiisopropilfosforamidita, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10172814 1 g Frasco de vidrio 1 g
10204734 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 137348-86-8 | C14H32NO2P | 277.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137348-86-8
Fórmula molecular C14H32NO2P
Peso molecular (g/mol) 277.39
Número MDL MFCD00153506
Clave InChI YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, di-tert-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-t-butyl n,n-diisopropylphosphoramidite, di-tert-butoxy diisopropylamino phosphine, n-di-tert-butoxyphosphanyl-n-isopropyl-propan-2-amine, phosphoramidous acid, bis 1-methylethyl-, bis 1,1-dimethylethyl ester, bis tert-butoxy phosphino bis methylethyl amine, bis tert-butoxy phosphanyl diisopropylamine, acmc-1by13, di-tertbutyl diisopropyl-phosphoramidite
PubChem CID 853005
Nombre IUPAC N-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]fosfanil]-N-propan-2-ilpropan-2-amina
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl N, N-diisopropylphosphoramidite
Color Incolora
Densidad 0.8790g/mL
Punto de ebullición 85.0°C to 90.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.879
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.39
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.