Learn More
N,N-Dietilfosforamidita diterbutílica, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367169 1 g 1 g
11377169 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27380.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 117924-33-1 | C12H28NO2P | 249.335 g/mol
A useful reagent for the efficient phosphorylative conversion of alcohols into their corresponding dibenzylphosphorotriesters. It is applied as a phosphitylating agent in water-soluble phosphate prodrugs of 1-propargyl-8-styrylxanthine derivatives, a2a-selective adenosine receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un reactivo útil para la conversión fosforilativa eficaz de alcoholes en sus dibencilfosforotriésteres correspondientes. Se aplica como agente fosfitilante en profármacos con fosfatos solubles en agua de derivados de la 1-propargil-8-estirilxantina, antagonistas del receptor de adenosina a2a-selectivo.
Solubilidad
Hidroliza en agua. Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agua/humedad, calor y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener refrigerado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117924-33-1
Fórmula molecular C12H28NO2P
Peso molecular (g/mol) 249.335
Número MDL MFCD00134307
Clave InChI KUKSUQKELVOKBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl n,n-diethylphosphoramidite, di-tert-butyl diethylphosphoramidite, di-t-butyl n,n-diethylphosphoramidite, phosphoramidous acid, diethyl-, bis 1,1-dimethylethyl ester, n-bis 2-methylpropan-2-yl oxy phosphanyl-n-ethylethanamine, acmc-1c42i, di-t-butyl diethylphosphoramidite, di-tert-butyl diethylamidophosphite, di-tert-butoxy diethylamino phosphine
PubChem CID 4251849
Nombre IUPAC N-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]fosfanil]-N-etiletanamina
SMILES CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl N,N-diethylphosphoramidite
Densidad 0.896
Punto de ebullición 39°C to 41°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Hydrolyzes in water. Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.33
Porcentaje de pureza 94%