Learn More
Malonato di-terc-butilo, +98 %, estable con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485113 250 g 250 g
11465113 10 g 10 g
11475113 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12774.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 541-16-2 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Di-tert-butyl malonate, is used as a pharmaceutical intermediate. it can be used to produce Diazomalonsaeure-di-tert-butylester at the ambient temperature. It will need reagents cesium carbonate, p-toluenesulfonyl azide and solvent tetrahydrofuran with the reaction time of 1 hour. T
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de di-terc-butilo se utiliza como intermediario farmacéutico y se puede utilizar para producir diazomalonsaeure-di-terc-butiléster a temperatura ambiente. Necesitará reactivos carbonato de cesio, azida de p-toluensulfonilo y tetrahidrofurano solvente con un tiempo de reacción de 1 hora.
Solubilidad
No es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-16-2
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.277
Número MDL MFCD00008810
Clave InChI CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl malonate, malonic acid di-tert-butyl ester, propanedioic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, di-t-butylmalonate, di-t-butyl malonate, unii-7e9xwt9380, 1,3-di-tert-butyl propanedioate, di tert-butyl malonate, tert-butyl 2-tert-butoxycarbonyl acetate, di-tert-butyl malonate, stab. with potassium carbonate
PubChem CID 68324
Nombre IUPAC propanodioato de diterc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl malonate
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Punto de fusión -6°C
Densidad 0.965
Punto de ebullición 65°C to 67°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.419
Cantidad 250 g
Beilstein 1781766
Índice Merck 14,3034
Información de solubilidad It is hardly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza ≥98%