Learn More
Maleato de di-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl Maleate |
| CAS | 18305-60-7 |
| Fórmula molecular | C12H20O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Z)-2-Butenedioic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Maleic Acid Di-tert-butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O4/c1-11(2,3)15-9(13)7-8-10(14)16-12(4,5)6/h7-8H,1-6H3/b8-7- |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)/C=C\C(OC(C)(C)C)=O |
| Nombre IUPAC | maleato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.14 |