Learn More
L-Tartrato de (+)-di-terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452238 250 mg 250 miligramos
15462238 500 mg 500 miligramos
15442238 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55860.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 117384-45-9 | C12H22O6 | 262.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117384-45-9
Fórmula molecular C12H22O6
Peso molecular (g/mol) 262.30
Número MDL MFCD00192000
Clave InChI ITWOKJQQGHCDBL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo +-di-tert-butyl l-tartrate, di-tert-butyl l-+-tartrate, 2r,3r-di-tert-butyl 2,3-dihydroxysuccinate, di-t-butyl l-tartrate, r,r-di-tert-butyl-tartrat, di-tert-butyll-+-tartrate, l-tartaric acid di-tert-butyl ester, l-+-tartaric acid di-tert-butyl ester, 1,4-di-tert-butyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 9943166
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato de diterc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(O)C(O)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Di-tert-butyl L-tartrate
Punto de fusión 90°C to 92°C
Color Blanco
Densidad 1.143 g/mL
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 5026723
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido