Learn More
Iminodicarboxilato de di-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl Iminodicarboxylate |
| CAS | 51779-32-9 |
| Fórmula molecular | C10H19NO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | is(Boc)amine, Bis(tert-butoxycarbonyl)amine, Di-tert-butyl Imidodicarbonate, Di-tert-butyl imidodicarboxylate, Di-tert-butyl Iminodicarboxylate, Iminodicarboxylic Acid Di(tert-butyl) Ester, NSC 131088, tert-Butyl N-(tert-butoxycarbonyl)carbamate, Imidodicarbonic acid, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester, Imidodicarboxylic Acid, Di-tert-butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4/c1-9(2,3)14-7(12)11-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12,13) |
| SMILES | O=C(NC(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | iminodicarbonato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.13 |