Learn More
Di-tert-butilo iminodicarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339176 5 g 5 g
11329176 1 g 1 g
11349176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20325.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51779-32-9 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Di-tert-butyl-iminodicarboxylate may be used in the preparation of trans-diamino-2-butene and cis-1,4-diamino-2-butene; di-tert-butyl N-3-butenyliminodicarboxylate; N,N-di-tert-butyl[(2-fluoro-4-nitro)benzylamino]dicarboxylate & C1-C20 and C21-C40 fragments of tetrafibricin. Modified Gabriel Reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El di-tert-butilo-iminodicarboxilato puede utilizarse en la preparación de trans-diamino-2-buteno y cis-1,4-diamino-2-buteno; di-tert-butilo N-3-butenyliminodicarboxilato; N,N-di-tert-butil[(2-fluoro-4-nitrobencina] y fragmentos C1-C20 y C21-C40 de tetrafibricina. Reactivo Gabriel modificado.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con el aire y con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51779-32-9
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00043309
Clave InChI XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
PubChem CID 279800
Nombre IUPAC Tert-butil N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Punto de fusión 114°C to 119°C
Beilstein 1911172
Información de solubilidad Insoluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%