Learn More
Di-terc-butil iminodicarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10364122 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10364122 5 g Frasco de vidrio 5 g
10232722 25 g Frasco de vidrio 25 g
11915601 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10364122 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 369660050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51779-32-9 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51779-32-9
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD00043309
Clave InChI XCAQIUOFDMREBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl iminodicarboxylate, di-t-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl imidodicarbonate, n-boc-tert-butylcarbamate, tert-butyl iminodicarboxylate, di-tert-butyl iminodicarbonate, di-tert-butyl-iminodicarboxylate, iminodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, tert-butyl n-tert-butoxy carbonyl carbamate, di tert-butyl imidodicarbonate
PubChem CID 279800
Nombre IUPAC Tert-butil N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Punto de fusión 114.0°C to 117.0°C
Color De blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3COCO]2NH
Fieser 01,210; 01,782; 02,303; 04,369; 05,500; 06,447; 07,277; 08,384; 09,352; 10,300; 11,393; 12,371; 13,9; 15,248; 16,268
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.