Learn More
Hidrazodiformato diterbutílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955671 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 11955671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440420100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl hydrazodiformate
CAS 16466-61-8
Punto de fusión 120.0°C to 125.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H20N2O4
Cantidad 10 g
Sinónimo di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
Clave InChI TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]carbamato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 232.28
PubChem CID 85431
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl hydrazodiformate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.