Learn More
Hidrazodicarboxilato de di-terc-butilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319973 5 g 5 g
11329973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00280.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16466-61-8 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, is used as starting reagent during the four-step synthesis of the aminobicyclopyrazolone hydrochloride. It was used as reagent during Pd-catalyzed amination reactions of halo-pyridine substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el hidrazodicarboxilato de di-terc-butilo se utiliza como reactivo de partido durante la síntesis en cuatro pasos del clorhidrato de aminobiciclopirazolona. Se utilizó como reactivo durante las reacciones de aminación catalizada por Pd de sustratos de halopiridina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16466-61-8
Fórmula molecular C10H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00015000
Clave InChI TYSZETYVESRFNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl hydrazodicarboxylate, di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, di-tert-butyl hydrazodiformate, di-tert-butyl bicarbamate, n,n'-di-boc-hydrazine, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl hydrazine, di-tert-butyl-1,2-hydrazodicarboxylate, 1,2-hydrazinedicarboxylic acid, bis 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbamate, n'-tert-butoxy carbonyl tert-butoxy carbohydrazide
PubChem CID 85431
Nombre IUPAC N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Punto de fusión 123°C to 126°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1794023
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza ≥98%