Learn More
Clorhidrato de glutamato de di-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl Glutamate Hydrochloride |
| CAS | 32677-01-3 |
| Fórmula molecular | C13H26ClNO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | L-Glutamic Acid 1,5-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrochloride, L-Glutamic Acid Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Hydrochloride, Di-tert-butyl (S)-2-Aminopentanedioate Hydrochloride, Di-tert-butyl L-Glutamate Hydrochloride, Di-tert-butyl Glutamate Hydrochloride, Glutamic Acid Di-tert-butyl Ester Hydrochloride, L-Glutamic Acid Di-tert-butyl Ester Hydrochloride, NSC 94681 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H25NO4.ClH/c1-12(2,3)17-10(15)8-7-9(14)11(16)18-13(4,5)6;/h9H,7-8,14H2,1-6H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)C(OC(C)(C)C)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de L-glutamato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.16 |