Learn More
Éter di-terc-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl Ether |
| CAS | 6163-66-2 |
| Fórmula molecular | C8H18O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxi]propano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1358 |