Learn More
Disulfuro de di-terc-butilo, TRC
Código de producto. 30379675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379675 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30379675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49374510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl disulfide
CAS 110-06-5
Fórmula molecular C8 H18 S2
Cantidad 10 g
Sinónimo Disulfide, bis(1,1-dimethylethyl), tert-Butyl disulfide (6CI,8CI), Bis(1,1-dimethylethyl) disulfide, 2,2,5,5-Tetramethyl-3,4-dithiahexane, 2-(tert-Butyldisulfanyl)-2-methylpropane, Bis(tert-butyl)disulfide, Di-tert-butyl disulfide, NSC 677434, t-Butyl disulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2-(terc-butildisulfanil)-2-metil-propano
Peso molecular (g/mol) 178.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.085