Learn More
Di-(terc-butil-dimetilsilil) curcumina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-(tert-Butyl-dimethylsilyl) Curcumin |
| CAS | 1134639-23-8 |
| Fórmula molecular | C33H48O6Si2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (1E,4Z,6E)-1,7-Bis[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3-methoxyphenyl]-5-hydroxy-1,4,6-heptatrien-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H48O6Si2/c1-32(2,3)40(9,10)38-28-19-15-24(21-30(28)36-7)13-17-26(34)23-27(35)18-14-25-16-20-29(31(22-25)37-8)39-41(11,12)33(4,5)6/h13-23,34H,1-12H3/b17-13+,18-14+,26-23- |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=C(C=C(C=C1)/C=C/C(=C/C(=O)/C=C/C2=CC(=C(C=C2)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC)/O)OC |
| Nombre IUPAC | (1E,4Z,6E)-1,7-bis[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-3-metoxifenil]-5-hidroxihepta-1,4,6-trien-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 596.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.2989 |