Learn More
Dicarbonato de di-terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696962 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 g
50 g
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10696962 25 g Frasco de vidrio 25 g
10441431 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10398520 50 g Frasco de vidrio 50 g
10276630 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10368570 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10696962 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24424-99-5 | C10H18O5 | 218.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24424-99-5
Fórmula molecular C10H18O5
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00008805
Clave InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nombre IUPAC carbonato de terc-butilo (2-metilpropan-2-il)oxicarbonil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl dicarbonate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 22.0°C to 24.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 56.0°C to 57.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O[CO2C(CH3)3]2
Índice de refracción 1.4075 to 1.4095
Cantidad 25 g
Fieser 04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
Índice Merck 15, 3038
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.