Learn More
Di-terc-butil dicarbonato, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl dicarbonate |
| Nombre de nota | 1M Solution in THF |
| CAS | 24424-99-5, 109-99-9 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.9130g/mL |
| Temperatura de inflamación | −17°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula molecular | C10H18O5 |
| Fórmula lineal | O[CO2C(CH3)3]2 |
| Número MDL | MFCD00008805 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Di-tert-butyl dicarbonate, 1M solution in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.