Learn More
Clorometilfosfato de di-terc-butilo (estabilizado con K2CO3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl Chloromethyl Phosphate |
| CAS | 229625-50-7 |
| Fórmula molecular | C9 H20 Cl O4 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Solution, contains solid potassium carbonate for buffering purposes, GSK1053539A, Fostemsavir Tromethamine related (GSK3684934A (BMS-663068-03)), Phosphoric acid, chloromethyl bis(1,1-dimethylethyl) ester, Chloromethyl di-tert-butyl phosphate, Di-tert-butyl chloromethyl phosphate, Phosphoric acid di(tert-butyl) chloromethyl ester, Phosphoric acid ditert-butyl ester chloromethyl ester, BMS-371000 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H20ClO4P/c1-8(2,3)13-15(11,12-7-10)14-9(4,5)6/h7H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OP(=O)(OCCl)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | fosfato de ditert-butil clorometilo |
| Peso molecular (g/mol) | 258.6795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0788 |