Learn More
Azodicarboxilato de di-terc-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl Azodicarboxylate |
| CAS | 870-50-8 |
| Fórmula molecular | C10H18N2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Azodicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester, Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl Azodicarboxylate, Di-tert-butyl Azodiformate, Di-tert-butyl Diazodicarboxylate, NSC 109889 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+ |
| SMILES | O=C(/N=N/C(OC(C)(C)C)=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (E)-diazeno-1,2-dicarboxilato de di-terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.13 |