Learn More
Azodicarboxilato di-terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15790859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15790859 100 g Frasco de vidrio 100 g
10029171 5 g Frasco de vidrio 5 g
10519613 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15790859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 366921000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 870-50-8 | C10H18N2O4 | 230.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Formación de enlace C-X (halógeno), iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870-50-8
Fórmula molecular C10H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 230.26
Clave InChI QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo di-tert-butyl azodicarboxylate, di-tert-butylazodicarboxylate, di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate, azodicarboxylic acid di-tert-butyl ester, di-tert-butyl azodicarboxylate dbad, pubchem17548, n-tert-butoxycarbonyl imino tert-butoxy formamide, tert-butyl tert-butyl oxycarbonyl diazenyl formate, n-tert-butoxy carbonyl imino tert-butoxy formamide, 1,2-diazenedicarboxylic acid, 1,2-bis 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 6034084
Nombre IUPAC terc-butilo (NE)-N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilimin]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl azodicarboxylate
Punto de fusión 90.0°C to 92.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CO2NNCO2C(CH3)3
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane and other chlorinated,solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl azodicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Di-tert-butyl azodicarboxylate