Learn More
Di-tert-butil 2-(hidroximetil) piperazina-1,4-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30381368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381368 50 mg
30369114 500 mg
30377090 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49281550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143540-05-0
Fórmula molecular C15H28N2O5
Peso molecular (g/mol) 316.39
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(CO)C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl 2-(Hydroxymethyl) Piperazine-1,4-dicarboxylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H28N2O5/c1-14(2,3)21-12(19)16-7-8-17(11(9-16)10-18)13(20)22-15(4,5)6/h11,18H,7-10H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.1998