Learn More
N,N-diisopropilfosforamidito de di-t-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-t-butyl N,N-Diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 137348-86-8 |
| Fórmula molecular | C14 H32 N O2 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphoramidous acid, N,N-bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester, Phosphoramidous acid, bis(1-methylethyl)-, bis(1,1-dimethylethyl) ester (9CI), Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite, N,N-Diisopropyl-di-tert-butylphosphoramidite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]fosfanil]-N-propan-2-ilpropan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 277.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.2171 |