Learn More
N,N-dietilfosforamidito de di-t-butilo (~90 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-t-butyl N,N-Diethylphosphoramidite |
| CAS | 117924-33-1 |
| Fórmula molecular | C12 H28 N O2 P |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H28NO2P/c1-9-13(10-2)16(14-11(3,4)5)15-12(6,7)8/h9-10H2,1-8H3 |
| SMILES | CCN(CC)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[bis[(2-metilpropan-2-il)oxi]fosfanil]-N-etiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 249.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.1858 |