Learn More
Decahidrato de tetraborato de disodio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10417850 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10417850 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10417850 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0270.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.93€
    56.94€ / 1 Kg
    Ahorro 22.99€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Cumple con las especificaciones de reactivos para las pruebas de las farmacopeas Monografías europeas
Especificaciones
Punto de ebullición 320 °C (1013 hPa)
Punto de fusión de 75 °C
CAS 1303-96-4
pH De 9.0 a 9.6
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99,0 a 103,0%
Fórmula molecular B4H20Na2O17
Número MDL MFCD00149193
Sinónimo Sodium tetraborate decahydrate , Borax tetra
Clave InChI OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
Nombre IUPAC oxoboranil ({oxido[(oxoboranil)oxi]boranil}oxi)boronato de decahidrato de disodio
Peso molecular (g/mol) 381.36
Identificación Supera prueba
Densidad 1,73 g/cm³ (20 °C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate