Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate |
| CAS | 7558-79-4 |
| Forma física | Liquid or Solid |
| Cantidad | 500 mL |
| Peso molecular (g/mol) | 141.96 g/mol |
| Grado | HPLC |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.25 M |
| Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |