Learn More
Hidrógeno-ortofosfato disódico dodecahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10656462 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10656462 1 kg 1 KG
10458610 500 g 500 GR
10182730 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10656462 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4360/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10039-32-4
Fórmula molecular H25Na2O16P
Peso molecular (g/mol) 358.137
Número MDL 149181
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno, dodecahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 35°C
pH 9.0 to 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.13g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico