Learn More
Ortofosfato de hidrógeno disódico dihidrato, HPLC para detección electroquímica, certificado, Fisher Chemical
Código de producto. 10776491 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10776491 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10776491 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4460/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 243°C
CAS 10028-24-7
Color Blanco
pH 8.7 to 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H5Na2O6P
Número MDL MFCD00149182
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
Peso molecular (g/mol) 177.99
PubChem CID 6451167
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo