Learn More
Ortofosfato de disodio hidrógeno dihidratado, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10756301 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10756301 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10122880 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10316440 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10756301 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4440/60
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 243 °C
Color Blanco
pH Desde 8,7 hasta 9,4
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177,99g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico