Learn More
Hidrógeno-ortofosfato de disodio, anhidro, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Far. Brit., Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
HNa2O4P, número de CAS 7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| pH | Desde 8,7 hasta 9,3 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Nombre IUPAC | fosfato de hidrógeno de disodio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141,96g/mol |