Learn More
Hidrógeno-ortofosfato de disodio, anhidro, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., Far. Brit., Fisher Chemical™
Código de producto. 10254110 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10254110 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10345720 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10264110 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
10419190 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10254110 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4520/60
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
HNa2O4P, número CAS-7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
HNa2O4P, número de CAS 7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH Desde 8,7 hasta 9,3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141,96g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo