Learn More
Solución de ortofosfato de hidrógeno disódico 0,25 M, certificada, para HPLC, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| CAS | 7558-79-4 |
| pH | 9.1 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Envase | Botella de vidrio con recubrimiento de plástico |
| Fórmula molecular | HNa2O4P |
| Número MDL | MFCD00003496 |
| Sinónimo | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
| Clave InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
| Mostrar más |