Learn More
Citrato de hidrógeno disódico sesquihidrato, 99-101 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10162730 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162730 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10162730 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/4280/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 149°C
CAS 6142-05-8
Color Blanco
pH 4.9 to 5.2
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C3H5ClN2S
Número MDL 150445
Sinónimo 2-aminothiazole hydrochloride, thiazol-2-amine hydrochloride, thiazol-2-ylammonium chloride, 2-thiazolamine, monohydrochloride, aminothiazole hydrochloride, 1,3-thiazol-2-aminium chloride, 1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 1,3-thiazole-2-ylamine, chloride, ksc493o5f, thiazol-2-ylamine hydrochloride
Clave InChI WDJXDOCQCALXMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=N1)N.Cl
Nombre IUPAC 1,3-tiazol-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 136.60
PubChem CID 80239
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo