Learn More
Ftalato de di-sec-butilo, TRC
Código de producto. 30385064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30385064 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30385064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD429505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-sec-butyl Phthalate
CAS 4489-61-6
Fórmula molecular C16H22O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Di-sec-butyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-5-11(3)19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12(4)6-2/h7-12H,5-6H2,1-4H3
SMILES CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CC
Peso molecular (g/mol) 278.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.