Learn More
Ftalato de di-sec-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di-sec-butyl Phthalate |
| CAS | 4489-61-6 |
| Fórmula molecular | C16H22O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylpropyl) Ester, Phthalic Acid Di-sec-butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-5-11(3)19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12(4)6-2/h7-12H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 278.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1518 |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?