Learn More
Di(propilenglicol) metil éter, 99 %, puro, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696070 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696070 5 L Tambor de plástico 5 LT
10897451 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696070 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 428200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    200.00€ / 5 litros
    Ahorro 18.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 34590-94-8 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34590-94-8
Fórmula molecular C7H16O3
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00059604
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di(propylene glycol) methyl ether
Nombre de nota Mixture of isomers
Punto de fusión -80.0°C
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 180.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. sum of isomers (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3O(CH2)3O(CH2)3OH
Cantidad 5 L
Índice Merck 15, 3384
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with benzene
Viscosidad 4 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure